Principaux documents
696501
Sigma-Aldrich
Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I)
95%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene gold(I) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H24AuClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes