Key Documents
696439
Sigma-Aldrich
(S)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester, (S)-Ethyl nipecotate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.471
Densité
1.043 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • DPP-4 inhibitors
  • JAK2 inhibitors
  • Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors
  • Human tryptase inhibitors
  • Anti-thrombotic nicecotamides
Reactive for oxidative C-arylation of free (NH)-heterocycles via direct (sp3) C-H bond functionalization
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F
Point d'éclair (°C)
76.7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter