Key Documents
E33505
Sigma-Aldrich
Ethyl isonipecotate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 4-piperidinecarboxylate, Piperidin-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro Beilstein :
118419
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • SMN protein modulators
  • β-aryl and β-amino-substituted aliphatic esters by rhodium catalyzed tandem double bond migration/conjugate addition
  • Nitroethylenediamines by nucleophilic ring opening of nitroimidazolidinone
  • RhoA inhibitors for cardiovascular disease therapy
  • Saccharin derived Mannich bases as antimicrobials and antioxidants
Reactant for one-pot reductive amination and Suzuki-Miyaura cross coupling of formyl aryl and heteroaryl MIDA boronates
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup