Principaux documents
688827
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-2-buten-1-one
technical, 80%
Synonyme(s) :
trans-Crotonophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Beilstein:
2039624
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥80% (GC)
80%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
Clé InChI
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2