Key Documents
735558
Sigma-Aldrich
trans-1-Propenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
trans-1-Propeneboronic acid pinacol ester, trans-2-(1-Propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.433
Densité
0.881 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
Clé InChI
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.9 °F
Point d'éclair (°C)
53.3 °C