686034
Lithium aluminum hydride
hydrogen-storage grade
Synonyme(s) :
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
hydrogen-storage grade
Essai
>99.95%
Forme
pellets
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
125 °C (dec.) (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clé InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids