593702
Lithium aluminum hydride solution
2.0 M in THF
Synonyme(s) :
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
2.0 M in THF
Densité
0.906 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clé InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
- Lithium-polymer batteries
- Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
- Asymmetric aldol reactions
- Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-25 °C - closed cup