Principaux documents
681849
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
129-133 °C
Groupe fonctionnel
ketone
nitrile
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable