Principaux documents
272728
Sigma-Aldrich
Benzoylacetonitrile
99%
Synonyme(s) :
β-Oxohydrocinnamonitrile
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
pb
160 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
82-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clé InChI
ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzoylacetonitrile was used in the synthesis of substituted naphtho[1,8-bc]pyrans. It was also used as building block in the preparation of 4H-pyrans, 2-pyridones, furans and carbocyclics.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Heterocycles, 14, 639-639 (1980)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 15, 57-57 (1978)
Organic preparations and procedures international, 18, 85-85 (1986)
Synthesis, 513-513 (1982)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1681-1681 (1985)