Key Documents
681229
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
(S)-Boc-Nip-OH, (S)-Boc-nipecotic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +57°, c = 1 in chloroform
Pf
165-169 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves