680362
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
63-67 °C
Groupe fonctionnel
imine
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO/c1-16-14-9-7-12(8-10-14)11-15-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
Clé InChI
MSWPGMRTURVKRJ-RVDMUPIBSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable