678732
Boron trichloride, 1.0 M solution in toluene
1.0 M in toluene
Synonyme(s) :
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in toluene
Densité
0.909 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Clé InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.0 °F
Point d'éclair (°C)
-18.9 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter