674737
(R)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-bi-2-naphthol
96%
Synonyme(s) :
(R)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +114°, c = 1 in chloroform
Pf
103-145 °C
Chaîne SMILES
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)[Si](c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C56H42O2Si2/c57-55-51(59(43-25-7-1-8-26-43,44-27-9-2-10-28-44)45-29-11-3-12-30-45)39-41-23-19-21-37-49(41)53(55)54-50-38-22-20-24-42(50)40-52(56(54)58)60(46-31-13-4-14-32-46,47-33-15-5-16-34-47)48-35-17-6-18-36-48/h1-40,57-58H
Clé InChI
STBZSRVMGWTCOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
We present an article concerning BINOL and Derivatives.
Contenu apparenté
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.