246956
(S)-(−)-1,1′-Bi(2-naphthol)
99%
Synonyme(s) :
(−)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-dinaphthyl, (S)-(−)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-BINOL
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]22/D −34°, c = 1 in THF
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
208-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Clé InChI
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Application
- asymmetric addition of alkynylzinc to unactivated ketones
- enantioselective ring-opening reaction of meso-stilbene oxide and cyclohexene oxide with anilines
- asymmetric aryl transfers from triaryl(tetrahydrofuran)aluminum reagents to a wide variety of ketones
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
We present an article concerning BINOL and Derivatives.