Principaux documents
643963
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-nitrotoluene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.564 (lit.)
pb
219 °C (lit.)
Pf
24-28 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(c(Cl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
KGSQRFPDZCBVBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable