Principaux documents
643556
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluoropyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3ClFN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.503
Densité
1.297 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
Clé InChI
QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup