Principaux documents
639087
Sigma-Aldrich
2-Methylallylamine hydrochloride
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propen-1-amine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
179-184 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cl[H].CC(=C)CN
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-4(2)3-5;/h1,3,5H2,2H3;1H
Clé InChI
IOXCSDPJYGPYFW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of platinum cyclometalated N-heterocyclic carbene complexes with chiral phosphines as catalysts
  • Preparation of oxoazetidinylbutenyl acetamides via rhodium-catalyzed hydroformylation
  • Preparation of highly monodisperse polymeric particles incorporating polymerizable perylene-bisimide fluorophore
  • Additive-free chemoselective acylation with anhydrides for preparation of amides
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable