Key Documents
317748
Sigma-Aldrich
N-Allylmethylamine
96%
Synonyme(s) :
N-Methylallylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
71.12
Numéro Beilstein :
1098387
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
64-66 °C (lit.)
Densité
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNCC=C
InChI
1S/C4H9N/c1-3-4-5-2/h3,5H,1,4H2,2H3
Clé InChI
IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Hannah C Bygd et al.
Biomaterials, 56, 187-197 (2015-05-03)
Macrophage reprogramming has long been the focus of research in disease therapeutics and biomaterial implantation. With different chemical and physical properties of materials playing a role in macrophage polarization, it is important to investigate and categorize the activation effects of
Daniel Wang et al.
Biomacromolecules, 15(11), 4102-4110 (2014-10-01)
Material properties play a key role in the cellular internalization of polymeric particles. In the present study, we have investigated the effects of material characteristics such as water contact angle, zeta potential, melting temperature, and alternative activation of complement on