Key Documents
631140
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-methylbenzylamine
97%
Synonyme(s) :
(4-Bromobenzyl)methylamine
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5650 (lit.)
Point d'ébullition
218-219 °C (lit.)
Densité
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Clé InChI
URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup