Principaux documents
631086
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
(H3CO)2C6H3CH2NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5410 (lit.)
Point d'ébullition
103-106 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-11-7-8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6,11H,7H2,1-3H3
Clé InChI
XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter