Principaux documents
617229
Sigma-Aldrich
Dimethyl [2-oxo-2-(cyclohexyl-d11)ethyl]phosphonate
98 atom % D
Synonyme(s) :
Dimethyl (2-cyclohexyl-d11-2-oxoethyl)phosphonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10D11H8O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)CP(=O)(OC)OC)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H19O4P/c1-13-15(12,14-2)8-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h9H,3-8H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,9D
Clé InChI
FTZNMXSYERMMBC-QFAYMVOLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable