Key Documents
614114
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-d (Synechococcus sp.)
98 atom % D
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.