613711
1,3,5-Triazine-d3
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
77-83 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]c1nc([2H])nc([2H])n1
InChI
1S/C3H3N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H/i1D,2D,3D
Clé InChI
JIHQDMXYYFUGFV-CBYSEHNBSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable