495328
2-Chloro-5-methylpyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
Point d'ébullition
97 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
VXLYOURCUVQYLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-methylthio-5-pyridinemethylene amine
- 5-methyl-2,2′-bipyridine
- 1-(5′-methyl-2,2′-bipyridin-5-yl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable