Principaux documents
609862
Sigma-Aldrich
Water-17O
90 atom % 17O
Synonyme(s) :
17O Labeled water
About This Item
Formule linéaire :
H217O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
19.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50202301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
90 atom % 17O
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
18.88 by atom % calculation
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable