Documents
775355
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Methyl alcohol-17O
About This Item
Formule linéaire :
CH317OH
Poids moléculaire :
33.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
80 atom % 17O
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
65.4 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup