Documents
604445
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-α-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
[-13CH(C6H5)CH2-]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Changement de masse
M+1 (per repeating unit)
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable