Principaux documents
590711
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylaniline
98%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-o-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.60
Beilstein:
878505
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
pb
241 °C (lit.)
Pf
24-27 °C (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-2-methylaniline may be used in the synthesis of the following:
  • 2,8-dichloro-4,10-dimethyl-6H,12H-5,11-methanodibenzo[b,f]-diazocine via reaction with paraformaldehyde in toluene
  • N-allylated derivative via palladium-catalyzed selective monoallylation with allyl alcohol
  • N-(4-chloro-2-methylphenyl)benzamide via reaction with benzoyl chloride
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
"Synthesis of halogen substituted analogues of Troger?s base"
Jensen J and Warnmark K
Synthesis, 2001(12), 1873-1877 (2001)
?Direct palladium-catalyzed selective monoallylation of
anilines using allylic alcohols?
Yang C-S, et al.
Tetrahedron Letters, 41(36), 7097-7100 (2000)
"Derivatives from Isoselenocyanates: Synthesis of 2-Phenyl-6H-[5, 1, 3] benzoselenadiazocine"
Atanassov.KP, et al.
Helvetica Chimica Acta, 87(06), 1452-1466 (2004)