236322
3-Chloro-4-methylaniline
98%
Synonyme(s) :
3-Chloro-4-methylaniline, 3-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-2-chlorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Point d'ébullition
237-238 °C (lit.)
Pf
24-25 °C (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges