Principaux documents
589292
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-11,12-d2
97 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24D2H38O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Niveau de qualité
Pf
184-186 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C([2H])C([2H])[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i11D,13D/t11?,13?,15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-
Clé InChI
SMEROWZSTRWXGI-YBRLEOEUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable