588679
Phenyl-d5-acetic acid
98 atom % D
Synonyme(s) :
Phenyl acetate-d5
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Pf
77-79 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup