Principaux documents
587613
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1,6-13C2
98 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C4H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.14
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13CH2]C1(O)O[13CH2]C(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3?,4-,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1
Clé InChI
LKDRXBCSQODPBY-IKVQHAAWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable