586633
Acrylonitrile-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-Propenenitrile-2-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Point d'ébullition
77 °C (lit.)
Pf
-83 °C (lit.)
Densité
0.830 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=[13CH]C#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2+1
Clé InChI
NLHHRLWOUZZQLW-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.99 °C - closed cup