Principaux documents
486558
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-amine
99 atom % D
Synonyme(s) :
Bis(trideuteriomethyl)amine
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
51.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
1.55 (15 °C, vs air)
Pression de vapeur
1277 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Température d'inflammation spontanée
753 °F
Technique(s)
protein expression: suitable
pb
7 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
ROSDSFDQCJNGOL-WFGJKAKNSA-N
Conditionnement
5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 11 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6.7 °C - closed cup