Principaux documents
573787
Sigma-Aldrich
5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
218-222 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1n[nH]c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8)
Clé InChI
OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves