Principaux documents
563579
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4CF3SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
175-180 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
Clé InChI
TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable