Key Documents
562254
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.968 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc([Mg]Br)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
JVKNCECRGPRLKQ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup