Key Documents
549142
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH(NH2)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Densité
1.080 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
CC(N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
Clé InChI
PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine is a chiral amine that may be used in the preparation of N-phenylacetyl-(R)-1-(4-chlorophenyl)ethylamine via enantioselective acylation in aqueous medium and in the presence of penicillin acylase from Alcaligenes faecalis.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Highly efficient and enantioselective enzymatic acylation of amines in aqueous medium.
Guranda DT, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11), 1645-1650 (2001)