543993
N-(5-Hexynyl)phthalimide
≥95%
Synonyme(s) :
6-Phthalimido-1-hexyne, N-Hex-5-ynylphthalimide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Pf
68-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1N(CCCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C14H13NO2/c1-2-3-4-7-10-15-13(16)11-8-5-6-9-12(11)14(15)17/h1,5-6,8-9H,3-4,7,10H2
Clé InChI
WALVSJIWVWDFCU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- TBAF-catalyzed monoreduction
- Ruthenium-catalyzed hydrative conjugative addition to alkenes
- Regioselective nickel-catalyzed carbocyanation reactions
- Zinc-catalyzed intermolecular hydroaminations
- Copper catalyzed cycloaddition with azides
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves