203041
Cesium nitrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nitric acid cesium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
414 °C (lit.)
Densité
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges