Principaux documents
543004
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminoethane trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
1,2-Diaminoethane trityl polystyrene resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.2-1.7 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NCCNC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Günter Brönner et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 91(2), 535-538 (2005-11-10)
The melanocortin 4 receptor (MC4R) is an essential regulator of energy intake and body weight. Recently, the V103I polymorphism of MC4R has been shown to be negatively associated with body mass index. This suggests that serum lipids and blood pressure