Principaux documents
542997
Sigma-Aldrich
Hydrazine trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Hydrazine trityl polystyrene resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.2-1.7 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
hydrazine
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable