540099
(R)-(+)-Styrene oxide
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Phenyloxirane, (R)-Phenylethylene oxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +33°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Limite d'explosivité
~22 %
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
pb
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES
C1O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Catégories apparentées
Application
- As a chiral initiator in the synthesis of 5-pyrimidyl alkanol from its corresponding aldehyde using diisopropylzinc.
- As a substrate in the stereoselective intermolecular O-alkylation of phenols with epoxides via Friedel–Crafts-type reaction.
- As a substrate in the ring-opening reactions of epoxides with alcohols, carboxylic acids, and thiols using the AlPW12O40 catalyst.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup