536717
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.0 solution
5 wt. % in methanol
Synonyme(s) :
Poly(amidoamine)
About This Item
Produits recommandés
Description
amino surface groups
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
generation 6.0
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
5 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
256
Densité
0.806 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.