536784
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.5 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Produits recommandés
Description
sodium carboxylate surface groups
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
generation 5.5
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
5 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
256
Indice de réfraction
n20/D 1.337
Densité
0.8 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves