Principaux documents
522570
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
113-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8,14H,1-4H3
Clé InChI
BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Widely used in Suzuki coupling chemistry.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Advanced Synthesis & Catalysis, 345, 580-583 (2003)
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)