Principaux documents
520888
Sigma-Aldrich
Palladium sur charbon
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix carbon, dry support
Synonyme(s) :
Pd/C
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Poids moléculaire :
106.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
eCl@ss :
38191001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
10 wt. % loading
Matrice
carbon, dry support
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Réactions catalysées :
  • Réaction de Stille
  • Réactions d'hydrogénation
  • Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
  • Désoxygénation
  • Réactions d'oxydation
  • Réactions de couplage
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable