Documents
52045
Sigma-Aldrich
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H30N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.41
Numéro Beilstein :
1105038
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (NT)
Forme
solid
Pf
147-152 °C
Chaîne SMILES 
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
Clé InChI
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Nitrogen analog of 18-crown-6 in which the secondary amines act as excellent electron donors to transition metal cations. Review
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
D.H. Busch
Accounts of Chemical Research, 11, 392-392 (1978)