Principaux documents
520217
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbonate hydroxide oxide
Synonyme(s) :
Zirconium basic carbonate, Zirconium(IV) carbonate basic
About This Item
Formule linéaire :
Zr(OH)2CO3·ZrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme:
powder
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
135 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O[Zr]1(O)OC(=O)O[Zr]2(O1)O[Zr](O)(O)O2
InChI
1S/CH2O3.4H2O.3O.3Zr/c2-1(3)4;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);4*1H2;;;;;;/q;;;;;;;;+1;+2;+3/p-6
Clé InChI
YGCRTSJWNHPGDG-UHFFFAOYSA-H
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable