Documents
516899
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-Toluenesulfinamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4S(O)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D +85°, c = 1 in chloroform
Pf
118-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable